Documentos Principais
43311
Sigma-Aldrich
2-(Methacryloyloxy)ethyl acetoacetate
Arxada quality, ≥95.0% (GC), contains BHT as stabilizer
Sinônimo(s):
Lonzamon AAEMA, (2-Acetoacetoxy)ethyl methacrylate, Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2CO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
Beilstein:
2099809
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
qualidade
Arxada quality
contém
BHT as stabilizer
fabricante/nome comercial
Arxada AG
Impurezas
≤0.10% water
≤2.5% 2-hydroxyethyl methacrylate (GC)
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
pb
100 °C/0.8 mmHg (lit.)
valor de acidez
3.0‑8.0 KOH/g
densidade
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-7(2)10(13)15-5-4-14-9(12)6-8(3)11/h1,4-6H2,2-3H3
chave InChI
IBDVWXAVKPRHCU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)