472956
Tungsten hexacarbonyl
99.99% trace metals basis (excluding Mo), purified by sublimation
Sinônimo(s):
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl, Tungsten hexacarbonyl
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
12.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.2 mmHg ( 67 °C)
Ensaio
99.99% trace metals basis (excluding Mo)
Formulário
solid
purificado por
sublimation
adequação da reação
core: tungsten
reagent type: catalyst
pf
150 °C (lit.)
densidade
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
chave InChI
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Conteúdo relacionado
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.