Documentos Principais
470317
Sigma-Aldrich
2,5-Thiophenediylbisboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
2,5-Thiophenediboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6B2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
171.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
pf
250 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C4H6B2O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2,7-10H
chave InChI
SKFDVFMUXZWWOW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Thiophenediylbisboronic acid can be used:
  • As a reactant in the metal catalyzed Suzuki cross coupling reactions.
  • To prepare 2,5-bis(2-pyridyl)thiophene, a thiophene based ligand which is used in the design of fluorescent mercury-sensor.
  • To fabricate graphene-based biosensors for the detection of glucose and Escherichia coli in a complex medium.
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction