Documentos Principais
464007
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Butyn-2-ol
97%
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CCH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
4652597
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]22/D −45°, neat
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
108-111 °C (lit.)
densidade
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
Used in a ruthenium-catalyzed polymerization providing helical polyacetylenes.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Macromolecules, 40, 1864-1864 (2007)