463442
5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide
95%
Sinônimo(s):
4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonamide
Ensaio
95%
pf
209-214 °C (lit.)
grupo funcional
amide
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
chave InChI
KVWWTCSJLGHLRM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)