Documentos Principais
462667
Sigma-Aldrich
Lead(II) methanesulfonate solution
50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Plumbous methanesulfonate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3SO3)2Pb
Número CAS:
Peso molecular:
397.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: lead
reagent type: catalyst
Nível de qualidade
concentração
50 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.423
densidade
1.7 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[PbH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Pb/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
chave InChI
LLABTCPIBSAMGS-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
Contains methanesulfonic acid
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
462667-1L4061838127983
462667-250ML