Documentos Principais
462675
Sigma-Aldrich
Tin(II) methanesulfonate solution
50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Stannous methanesulfonate, Stannous methylsulfonate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3SO3)2Sn
Número CAS:
Peso molecular:
308.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: tin
reagent type: catalyst
Nível de qualidade
concentração
50 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.444
pf
−27 °C
densidade
1.55 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[SnH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Sn/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
chave InChI
JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
Contains methanesulfonic acid
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)