Key Documents
460699
Sigma-Aldrich
DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation 1
volume 428 Å3
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetrakis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2CH2N(CH2CH2CH2NH2)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
316.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
descrição
aminopropyl surface groups
peso molecular
generation 1
Características
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
Nº de grupos de superfície
4
volume
428 Å3
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
viscosidade
0.028 poise(50 °C)(lit.)
temperatura de transição
Tg 107 °C (pH (25 wt. % aqueous solution) 12.)
solubilidade
water and methanol: soluble
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCN(CCCN)CCCCN(CCCN)CCCN
InChI
1S/C16H40N6/c17-7-3-13-21(14-4-8-18)11-1-2-12-22(15-5-9-19)16-6-10-20/h1-20H2
chave InChI
LYBWJVKFJAIODE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Coatings, adhesives, plastic additives, cosmetics, catalysts, conductive films, surfactants, controlled release and medical diagnostics.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Premysl Mikula et al.
Macromolecular bioscience, 18(10), e1800187-e1800187 (2018-08-30)
Poly(ethylene imine)s (PEIs) have been widely studied for biomedical applications, including antimicrobial agents against potential human pathogens. The interactions of branched PEIs (B-PEIs) with environmentally relevant microorganisms whose uncontrolled growth in natural or engineered environments causes health, economic, and technical