Key Documents
459704
Sigma-Aldrich
Benzyl 4-bromobutyl ether
90%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2O(CH2)4Br
Número CAS:
Peso molecular:
243.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
pb
103-105 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15BrO/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
chave InChI
ZQRVGYAMRJVUAK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Benzyl 4-bromobutyl ether may be used for the synthesis of monodisperse oligo(THF), a supramolecular network structure.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ron M Versteegen et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(40), 13862-13868 (2005-10-06)
Association of a 16-fold excess of a monodisperse telechelic oligo(THF) (Mw = 1270 g/mol) containing two end groups that selectively bind to the 32 binding sites of a fifth generation dendritic host (Mw = 18,511 g/mol and radius R(h) =