455830
Ammonium hydrogen difluoride
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ammonium bifluoride, Etching powder
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
crystalline
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
chave InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?