224820
Ammonium hydrogen difluoride
reagent grade, 95%
Sinônimo(s):
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
crystals
flakes
pf
125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
chave InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1