Key Documents
454605
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-3(2H)-benzofuranone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
82-86 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc2C(=O)COc12
InChI
1S/C9H8O3/c1-11-8-4-2-3-6-7(10)5-12-9(6)8/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
QSJBSTJSAZCHSA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A practical preparation of 7-methoxy-3 (2H)-benzofuranone.
Bryant, et al.
Synthetic Communications, 25(6), 915-920 (1995)