Documentos Principais
453218
Sigma-Aldrich
(3aS,4R,5S,6aR)-(+)-Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
98%
Sinônimo(s):
(+)-Corey lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +44°, c = 2.3 in methanol
pf
114-118 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H]2OC(=O)C[C@@H]12
InChI
1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
chave InChI
VYTZWRCSPHQSFX-ZTYPAOSTSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)