Key Documents
452424
Sigma-Aldrich
Hexatriacontane-d74
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)34CD3
Número CAS:
Peso molecular:
581.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
peso molecular
579.95 by atom % calculation (98 atom % D)
pb
265 °C (lit.)
pf
73-75 °C (lit.)
alteração de massa
M+74
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2,31D2,32D2,33D2,34D2,35D2,36D2
chave InChI
YDLYQMBWCWFRAI-BIEDWJNBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Hexane-d14 99 atom % D
Sigma-Aldrich
303003
Hexane-d14
Chrysene-d12 98 atom % D
Sigma-Aldrich
364614
Chrysene-d12