451975
Ammonium sulfate-14N2 solution
40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99.99 atom % 14N
Nível de qualidade
concentração
40 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.391
densidade
1.225 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
agriculture
alteração de massa
depleted
cadeia de caracteres SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+0;
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ONPSQTMSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.