Documentos Principais
450715
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5,5-Dimethyl-4-phenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +71°, c = 2 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
pf
151-156 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC(=O)N[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO2/c1-11(2)9(12-10(13)14-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
chave InChI
HSQRCAULDOQKPF-VIFPVBQESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)