Key Documents
447862
Sigma-Aldrich
Bis(butylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
Sinônimo(s):
Dibutylzirconocene dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26Cl2Zr
Número CAS:
Peso molecular:
404.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
pf
98.7-99.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zr]Cl.CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C9H13.2ClH.Zr/c2*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;;;/h2*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
KZUKCLOWAMFDDB-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for:
  • Copolymerization of ethylene-alpha-olefin
  • Ethylene polymerization
Metallocene supported catalyst
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)