446882
Perfluorohexyl bromide
98%
Sinônimo(s):
1-Bromotridecafluorohexane
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pb
97 °C (lit.)
densidade
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
InChI
1S/C6BrF13/c7-5(16,17)3(12,13)1(8,9)2(10,11)4(14,15)6(18,19)20
chave InChI
JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?