438367
Triethylmethylammonium hydroxide solution
20 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Methyltriethylammonium hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
20 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.373
pb
102 °C
densidade
1.011 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.H2O/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
JAJRRCSBKZOLPA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- To adjust the pH of the reaction mixture in the synthesis of H2VOPO4, which in turn is used to synthesize a vanadium phosphate named ε-VOPO4.
- To prepare ionic liquids with amino acid anions, exhibiting bipolar solvent properties.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?