About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
156.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
123-127 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)Cc1nnn[nH]1
InChI
1S/C5H8N4O2/c1-2-11-5(10)3-4-6-8-9-7-4/h2-3H2,1H3,(H,6,7,8,9)
chave InChI
NAOHMNNTUFFTBF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ethyl 1H-tetrazole-5-acetate is a tetrazole derivative. Its effect on glutaminyl cyclase activity of the recombinant human glutaminyl cyclase (QC) has been reported.
Aplicação
Ethyl 1H-tetrazole-5-acetate (Ethyl 1H-tetrazole-5-yl acetate, Hetza) may be employed as starting reagent for the synthesis of ethyl aryloxadiazolylacetates. It may be used for the preparation of homochiral 3D diamondoid metal-organic framework [Zn2(etza)4].
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Kai-Fa Huang et al.
Protein expression and purification, 43(1), 65-72 (2005-08-09)
Glutaminyl cyclase (QC) catalyzes the N-terminal pyroglutamate formation of numerous hormones and peptides from their glutaminyl precursor. Pyroglutamate is a posttranslational or cotranslational modification important in many physiological and pathological processes. Here, we present the cloning of a QC cDNA
Synthesis of 5-aryl-1, 3, 4-oxadiazolyl-2-acetic acids.
Janda L.
Heterocyclic Communications, 7(5), 411-416 (2001)
A spontaneously resoluted zinc-organic framework with nonlinear optical and ferroelectric properties generated from tetrazolate-ethyl ester ligand.
Liang X-Q, et al.
CrystEngComm, 12(11), 3499-3501 (2010)