435139
Poly(Bisphenol A carbonate)
melt index 10-12 g/10 min (300°C/1.2kg)
Sinônimo(s):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-carbonic acid copolymer, Bisphenol A carbonate polymer, Bisphenol A polycarbonate, Poly(bisphenol A carbonate), Poly(dian carbonate)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
pellets
índice de fusão
10-12 g/10 min (300°C/1.2kg)
potência de impacto
801 J/m (Izod, ASTM D 256, 22.7 °C)
constante dielétrica
2.96, 1 MHz (ASTM D 150)
dureza
118 (Rockwell R, ASTM D 785)
índice de refração
n20/D 1.586
temperatura de transição
softening point 154 °C (Vicat, rate B, ASTM D 1525)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
chave InChI
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?