434620
Vinyl methacrylate
98%
Sinônimo(s):
Vinyl methacrylate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
112.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
150-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
111-112 °C (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
chave InChI
FFYWKOUKJFCBAM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Elizabeth M Boazak et al.
PloS one, 14(5), e0215895-e0215895 (2019-05-10)
The use of hydrogels in load bearing applications is often limited by insufficient toughness. 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA) based hydrogels are appealing for translational work, as they are affordable and the use of HEMA is FDA approved. Furthermore, HEMA is photopolymerizable
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were