Documentos Principais
432997
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
viscosity 18,000-22,000 cSt 
Sinônimo(s):
PDMS
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.404
viscosidade
18,000-22,000 cSt
densidade
0.97 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Component of silicone room temperature vulcanizing system that incorporates reinforcing aids or fillers.
Características e benefícios
Can be polymerized using small amounts of multi-functional silanes, aided by organometallic salts.
forma física
Dihydroxy functional reactive silicone fluid.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
432997-100ML4061832109671
432997-500ML4061832109688