Documentos Principais
482005
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
average Mn ~110,000, viscosity ~50,000 cSt 
Sinônimo(s):
PDMS
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~110,000
índice de refração
n20/D 1.406
viscosidade
~50,000 cSt
densidade
0.98 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.