431648
Sodium sulfide nonahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Disodium sulfide nonahydrate, Sodium sulfide enneahydrate
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: sodium
Impurezas
<100 ppm total metallic impurities
traços de ânion
SO32- and S2O32-: ≤0.1%
traços de cátion
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
chave InChI
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?