Documentos Principais
425389
Sigma-Aldrich
1-Naphthol-d8
97 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D8O
Peso molecular:
152.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C(O[2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D/hD
chave InChI
KJCVRFUGPWSIIH-GZORGGLCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Packaged in screw-cap bottles
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)