Key Documents
42237
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Trt)-Wang resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound, PS-PHB-His(Trt)-Fmoc
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~0.7 mmol/g loading
tamanho de partícula
80-160 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)