419869
Ethynyl p-tolyl sulfone
98%
Sinônimo(s):
p-Toluenesulfonylacetylene, Tosylacetylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
73-74 °C (lit.)
solubilidade
organic solvents: soluble(lit.)
grupo funcional
sulfone
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#C
InChI
1S/C9H8O2S/c1-3-12(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h1,4-7H,2H3
chave InChI
FTHKWIMQNXVEHW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?