Key Documents
412627
Sigma-Aldrich
5-tert-Butyl-o-anisidine
97%
Sinônimo(s):
5-tert-Butyl-2-methoxyaniline
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H3(OCH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
179.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pb
204-208 °C (lit.)
pf
29-30 °C (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1N)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-11(2,3)8-5-6-10(13-4)9(12)7-8/h5-7H,12H2,1-4H3
chave InChI
DLTLFDQLMFMTRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
5-tert-Butyl-o-anisidine may be used for the preparation of anisole containing polypyridylamine, a potential tetradentate ligand.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Heather R Lucas et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(9), 3230-3245 (2009-02-17)
With an anisole-containing polypyridylamine potential tetradentate ligand (O)L, a mu-1,2-peroxo-dicopper(II) complex [{(O)LCu(II)}(2)(O(2)(2-))](2+) forms from the reaction of the mononuclear compound [Cu(I)((O)L)(MeCN)]B(C(6)F(5))(4) ((O)LCu(I)) with O(2) in noncoordinating solvents at -80 degrees C. Thermal decay of this peroxo complex in the presence