Documentos Principais
411930
Sigma-Aldrich
4-Phenoxyphthalonitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OC6H3-1,2-(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
220.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
98%
Formulário
powder, crystals or chunks
pf
98-100 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1C#N
InChI
1S/C14H8N2O/c15-9-11-6-7-14(8-12(11)10-16)17-13-4-2-1-3-5-13/h1-8H
chave InChI
CRZSSXUMRNESCC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)