Key Documents
410128
Sigma-Aldrich
Scandium(III) isopropoxide
Sinônimo(s):
Scandium triisopropoxide
About This Item
Fórmula linear:
Sc(OCH(CH3)2)3
Número CAS:
Peso molecular:
222.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder or granules
solid
composição
Sc, 19.5-22.0% EDTA titration
adequação da reação
core: scandium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O[Sc](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sc/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
chave InChI
SLACPSWSQQIQTG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)