Documentos Principais
406678
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~400
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
peso molecular
average Mn ~400
índice de refração
n20/D 1.449
densidade
0.97 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
chave InChI
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Recovery of high purity Si from kerf-loss Si slurry waste by flotation method using PEA collector.: This study explores a technique for recovering high-purity silicon from slurry waste, utilizing Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether) as a flotation collector. The process demonstrates a potential application in recycling silicon from industrial waste, contributing to more sustainable manufacturing practices (Li et al., 2020).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
325.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
163 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)