Key Documents
401579
Sigma-Aldrich
Lead(II) tetrafluoroborate solution
50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Lead boron fluoride, Lead(II) fluoroborate
About This Item
Fórmula linear:
Pb(BF4)2
Número CAS:
Peso molecular:
380.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: lead
reagent type: catalyst
concentração
50 wt. % in H2O
densidade
1.615 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[PbH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Pb/c2*2-1(3,4)5;/q2*-1;+2
chave InChI
UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for mediation of calixarene formation via hydrogen-bonded dimers
Analyzed in terms of electochemical characterization of the effects of impurities and organic additives in lead electrowinning from fluoroborate electrolyte
Used in the development and optimization of a bipolar lead-boron tetrafluoride accumulator
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Central nervous system,Reproductive organs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)