400386
Alane N,N-dimethylethylamine complex solution
0.5 M in toluene
Sinônimo(s):
(Ethyldimethylamine)trihydroaluminum, Dimethylethylamine alane
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
0.5 M in toluene
densidade
0.837 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[AlH3].CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N.Al.3H/c1-4-5(2)3;;;;/h4H2,1-3H3;;;;
chave InChI
CXNFERZVFRNSPE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Preparation of aluminum nanoparticles
- Fluorination reactions
- Aluminum metal-organic chemical vapor deposition for the growth of aluminum films
- Ligand-exchange reactions
- Hydroalumination of nitriles and isonitriles
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?