About This Item
Fórmula linear:
C6H5Si(CH3)2C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
160.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
34 °C/0.07 mmHg (lit.)
densidade
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
chave InChI
SSEAMHJAEFEPPK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
(Dimethylphenylsilyl)acetylene is a silylated alkyne. It is reported to participate in the alkynylation of amines catalyzed by Ruthenium complex.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Ipaktschi J. and Saidi MR.
Science of Synthesis Knowledge Updates, 4 (2012)