394505
Xenon difluoride
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Xenon Fluoride (XeF2)
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
3.8 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
crystals
pf
129 °C (lit.)
densidade
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Xe]F
InChI
1S/F2Xe/c1-3-2
chave InChI
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?