Documentos Principais
392456
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine ruthenium(II) carbonyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H44N4ORu
Número CAS:
Peso molecular:
661.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: ruthenium
λmax
391 nm
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[O+].CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Ru]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.CO.Ru/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;1-2;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;;/q-2;;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
chave InChI
CRTFSNIGJRIMPF-YAJYDHHFSA-N
Aplicação
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine ruthenium(II) carbonyl (RuOEP )can form blended polymeric films with poly (3-hexythiopene-2,5-diyl)( P3HT).
Outras notas
Contains solvent of crystallization
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aldrichimica Acta, 19, 81-81 (1986)
2D-IR Studies of Annealing-Induced Changes to Structural Dynamics in Organic Semiconductor Thin Films.
Eigner AA, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(28), 12308-12315 (2010)
Inorgorganica Chimica Acta, 85, 209-209 (1984)
Am. Chem. Soc. Symp. Ser. No. 152, 243-243 (1981)