Documentos Principais
716790
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(2-(diisopropylphosphino)-ethylamine)ruthenium(II)
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H40Cl2N2P2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
494.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
154-157 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru]Cl.CC(C)P(CCN)C(C)C.CC(C)P(CCN)C(C)C
InChI
1S/2C8H20NP.2ClH.Ru/c2*1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;;;/h2*7-8H,5-6,9H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
HINVYXXIKGEKJI-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jia, W.; Chen , X.; Guo, R.; Sui-Seng, C.; Amoroso, A.; Lough, A. J.; Abdur-Rashid, K.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 8301-8301 (2009)