391204
Methyl pipecolinate hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
Methyl 2-piperidinecarboxylate hydrochloride
Ensaio
97%
pf
205 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-10-7(9)6-4-2-3-5-8-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
chave InChI
APCHKWZTSCBBJX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
A pipecolic linker
Antiviral agents
Aurora and epidermal growth factor receptor kinase inhibitor
Pyrrolidine derivatives via reduction of substituted pyrroles
Reactant for:
Petasis reactions
Decarbonylative radical cyclization of alpha-amino selenoesters upon electrophilic alkenes
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3