388246
Dimethylamine solution
2.0 M in methanol
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylamine
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.90 -2.20 M (NaOH, titration)
2.0 M in methanol
densidade
0.775 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
chave InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?