Documentos Principais
384100
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen diperchlorate
98%
Sinônimo(s):
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diperchlorate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18Cl2N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
413.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
270 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 2.5%
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2ClHO4/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;2*2-1(3,4)5/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
chave InChI
HTNDMKDAPWJPEX-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Ethyl viologen diperchlorate (EV (ClO4)2) in PEO matrix may be a good option for making viologen based eletrochromic device for testing purposes as it contains EV2+, that is a good electron acceptor and perchlorate ion which serves as electrolyte. It is used for fabricating electrochromic devices.
Aplicação
Ethyl viologen diperchlorate has been used in in-situ spectroscopic studies of viologen based electrochromic device.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
In-situ spectroscopic studies of viologen based electrochromic device.
Mishra S, et al.
Opt. Mater., 66, 65-71 (2017)