Ensaio
98%
forma
solid
pf
210-212 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2cc1C
InChI
1S/C16H12O2/c1-9-7-13-14(8-10(9)2)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-8H,1-2H3
chave InChI
KIJPZYXCIHZVGP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3