Documentos Principais
376760
Sigma-Aldrich
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(OCH3)2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
95-98 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
XKSUVRWJZCEYQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene is reported to participate in the bismuth triflate catalyzed deprotection of acetals.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marc D Carrigan et al.
The Journal of organic chemistry, 67(3), 1027-1030 (2002-02-22)
Bismuth triflate is a highly efficient catalyst (0.1-1 mol %) for the deprotection of acetals and ketals. The procedure is very facile and selective for acetals derived from ketones and conjugated aldehydes. tert-Butyldimethylsilyl ethers are stable to the reaction conditions.