376469
5-Amino-1-naphthol
95%
Sinônimo(s):
1-Amino-5-hydroxynaphthalene, 1-Amino-5-naphthol, 5-Amino-α-naphthol, 5-Amino-1-naphthalenol, 5-Hydroxy-1-naphthalenamine, 5-Hydroxy-1-naphthylamine
Ensaio
95%
pf
190 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H9NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H,11H2
chave InChI
ZBIBQNVRTVLOHQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?