Ensaio
97%
pf
117-119 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc2c(OC)c3ccccc3c(OC)c2c1
InChI
1S/C18H18O2/c1-4-12-9-10-15-16(11-12)18(20-3)14-8-6-5-7-13(14)17(15)19-2/h5-11H,4H2,1-3H3
chave InChI
SURWYRGVICLUBJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?