Key Documents
369772
Sigma-Aldrich
2,5-Oxazolidinedione
98%
Sinônimo(s):
1,3-Oxazolidine-2,5-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
101.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
solid
pf
120 °C (dec.) (lit.)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CNC(=O)O1
InChI
1S/C3H3NO3/c5-2-1-4-3(6)7-2/h1H2,(H,4,6)
chave InChI
ARAFEULRMHFMDE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)