Documentos Principais
368202
Sigma-Aldrich
Fumaraldehyde bis(dimethyl acetal)
95%
Sinônimo(s):
trans-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-butene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Beilstein:
1723349
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acetal
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
chave InChI
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
Aplicação
Fumaraldehyde bis(dimethyl acetal) may be used in the syntheses of C20-carotene and crocetin or descrocetin esters. It may be used in the preparation of fumaraldehyde dimethylacetal, (FDMA), by partial acid hydrolysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Efficient syntheses of C20-carotene and crocetin (descrocetin) esters promoted by an acidic ionic liquid.
Kryshtal GV, et al.
Tetrahedron Letters, 53(37), 4971-4973 (2012)
Tonibelle N Gatbonton-Schwager et al.
Redox biology, 2, 755-763 (2014-07-11)
4-Hydroxy-2-(E)-nonenal (4-HNE) is one of the major lipid peroxidation product formed during oxidative stress. At high concentrations, 4-HNE is cytotoxic and exerts deleterious effects that are often associated with the pathology of oxidative stress-driven disease. Alternatively, at low concentrations it