Documentos Principais
367869
Sigma-Aldrich
Brucine hydrate
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H26N2O4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
394.46 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −67°, c = 1.3 in ethanol
pf
177-180 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C23H26N2O4.H2O/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18;/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3;1H2/t13-,18-,19-,21-,22-,23+;/m0./s1
chave InChI
IEJIBKWJYHZFNW-SUJBTXFYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)