Key Documents
366773
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Zr(SO4)2·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
283.35 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
solid
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
1-2 (25 °C, 5%)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.Zr/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;;+4/p-4
chave InChI
UXRMCZYAVOHQNB-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Outras notas
may contain excess sulfuric acid
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.