362999
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 alcohol
98 atom % D
Sinônimo(s):
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)methanol
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
pb
203-205 °C (lit.)
pf
-16--13 °C (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CO)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
WVDDGKGOMKODPV-RALIUCGRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup